Läs mer
Melford CAPS
Produktkod. 30018139
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30018139 500 g
30018138 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30018139 Leverantör Melford Leverantörsnummer C30060500.0
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
pKa (25 °C): 10,4. Arbets-pH-intervallet i vattenlösning är 9,7-11,1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CAPS
CAS 1135-40-6
Kvantitet 500 g
Molekylformel C9H19NO3S