Läs mer
Melford CAPS
Produktkod. p-200087008
Kvantitet:
100 g
500 g
Produktkod. 30018139
Brand: Melford C30060500.0
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
pKa (25 °C): 10,4. Arbets-pH-intervallet i vattenlösning är 9,7-11,1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CAPS
CAS 1135-40-6
Kvantitet 500 g
Molekylformel C9H19NO3S