Läs mer
Fisherbrand™ Kepsar
Product Code. 11542662 Shop All Fisherbrand Products
Change view
Click to view available options
För användning med kantlösa provrör
Product Code.
11542662 För användning med kantlösa provrör
1 options
Product Code. 11542662
Add to basket
Add to basket
Tillverkad av kemiskt resistent jungfrulig plast, Bacti-Caps™ tillhandahålla en stadig, positiv odlingsrörförslutning som tillåter ett kontrollerat gasutbyte. De är idealiska för användning i vetenskap, forskning och andra laboratorier.
  • Bacti-Caps™ för provrör utan kant
  • Ge en stadig, positiv stängning av odlingsröret som tillåter ett kontrollerat gasutbyte, vilket är ett mer praktiskt alternativ till bomullspluggar
  • Lämpliga för alla vanliga provrörsstorlekar, de passar kantlösa och plaströr med en ytterdiameter på 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm och 38 mm
  • De tre flexibla fenorna som är gjutna på innerväggen av varje lock säkerställer en positiv passform även när mindre variationer i rörstorlek uppstår
  • Bacti-Caps™ är gjorda av kemiskt resistent jungfruplast så de är opåverkade av odlingsmedier, de flesta syror, alkalier, alkoholer och estrar
  • Förbättrad kulturtillväxt
  • Färgkodad
  • Kontrollerat gasutbyte
Order Info
ForUseWithEquipment
Specifications
Produkttyp Kulturrörförslutning
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Material Plast (jungfru)
Kvantitet 10-pack
Storlek (metrisk) 38 mm
För användning med (utrustning) Kantlösa provrör