Läs mer
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %
Produktkod. 11498896
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11498896 500 g 500g
11478896 25 g 25g
11488896 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11498896 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer A17037.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221,32 g/mol
Används för att formulera CAPS-buffert, en zwitterjonisk buffert användbar i intervallet pH 7,9-11,1. CAPS-buffert används i stor utsträckning i västerländska och immunoblotting-experiment samt proteinsekvensering och identifiering. Används vid elektroöverföring av proteiner till PVDF (sc-3723) eller nitrocellulosamembran (sc-3718, sc-3724). Det höga pH-värdet hos denna buffert gör den användbar för överföring av proteiner med ett pl> 8.5. och minimal reaktivitet med enzymer eller proteiner, minimala salteffekter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Används
för att formulera CAPS-buffert, en zwitterjonisk buffert som är användbar i intervallet pH 7,9-11,1. CAPS-buffert används i stor utsträckning i västerländska och immunoblotting-experiment samt proteinsekvensering och identifiering. Används vid elektroöverföring av proteiner till PVDF (sc-3723) eller nitrocellulosamembran (sc-3718, sc-3724). Det höga pH-värdet för denna buffert gör den användbar för överföring av proteiner med >ett pl 8,5. och minimal reaktivitet med enzymer eller proteiner, minimala salteffekter.
Löslighet
Mycket vattenlöslig (100 g/L) vid 20 °C och metanol (1%).
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och förvara svalt, torrt på väl ventilerad plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1135-40-6
Molekylformel C9H19NO3S
Molekylvikt (g/mol) 221.32
MDL-nummer MFCD00003837
InChI-nyckel PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym caps, 3-cyclohexylaminopropanesulfonic acid, n-cyclohexyl-3-aminopropanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino, 3-cyclohexylamino propane-1-sulfonic acid, unii-4w981o1lxp, 3-cyclohexylamino propanesulfonic acid, 3-cyclohexylaminopropane-1-sulphonic acid, 3-cyclohexyl-1-propylsulfonic acid
PubChem CID 70815
IUPAC-namn 3-(cyklohexylamino)propan-1-sulfonsyra
LEDER OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Especificaciones
Kemiskt namn eller material CAPS
Smältpunkt 324°C
Odör Odorless
Kvantitet 500 g
Beilstein 2835588
Merck Index 14,1767
Löslighetsinformation Highly water soluble (100g/L) at 20°C,and methanol (1%).
Formel vikt 221.32
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.