Läs mer
Thermo Scientific Chemicals CAPS, 99 %, för biokemi
Produktkod. 10331034 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10331034 250 g Glasflaska 250g
10347830 100 g Glasflaska 100g
10390544 1 kg Glasflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10331034 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 172622500
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1135-40-6 | C9H19NO3S | 221,32 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1135-40-6
Molekylformel C9H19NO3S
Molekylvikt (g/mol) 221.32
MDL-nummer MFCD00003837
InChI-nyckel PJWWRFATQTVXHA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-Cyclohexylamino-1-propanesulfonic acid
PubChem CID 70815
IUPAC-namn 3-(cyklohexylamino)propan-1-sulfonsyra
LEDER OS(=O)(=O)CCCNC1CCCCC1
Specifikationer
Abs. 0,04 max vid 260 nm
Kemiskt namn eller material CAPS
Absorbansförhållanden (0,1 M i H2O)
Namnnotering 99%
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99%
Infrarött spektrum Autentisk
Förlust vid torkning Max 5%.
Linjär formel C6H11NH(CH2)3SO3H
Förpackning Glasflaska
Merck Index 15, 1769
Formel vikt 221.31
Procent renhet ≥98,5 % (på torrt ämne)
Kvalitet Biokemisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CAPS
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.