Läs mer
Globe Scientific Caps för automation
Produktkod. 31922936 Handla allt Globe Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Beckman DXA5000
Roche E801
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning)
31922936 Beckman DXA5000
31922052 Roche E801
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 31922936 Leverantör Globe Scientific Leverantörsnummer 5539
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Sömlösa och kostnadseffektiva ersättningar för originalkondensatorer.
  • Globe Scientific Caps för automatiserade system passar flera av de mest populära plattformarna och passar sömlöst in i capping-processerna.
  • Dessa kostnadseffektiva alternativ till originalkondensatorer tillverkas enligt höga standarder för att säkerställa effektiv provbehandling.
  • Sömlösa kostnadseffektiva ersättningar för OEM-kondensatorer
  • Smidig drift på befintliga plattformar
  • Tillförlitlig tätning vid höghastighetstransport och omröring
  • Tillverkad av högkvalitativt polyetylen (PE)-material
  • Icke-sterilt
Specifikationer
Typ Automatiserad urvalssystemgräns
För användning med (utrustning) Beckman DXA5000
Observera: Alla instrument och tillverkares namn som nämns här är varumärken för deras respektive företag och används endast Globe Scientific LLC som referens. . Uttryckligen avsäger sig all anknytning till dem