Läs mer
CAPS, MP Biomedicals
Produktkod. 11453390 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25g
100g
250g
1kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
250g
25g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11453390 1kg 1kg
11423390 25g 25g
11433390 100g 100g
11443390 250g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11453390 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210143591
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6955.00 SEK
    6625.01 SEK / 1kg
    Save 329.99 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 16-10-2026