Läs mer
Thermo Scientific™ Kepsar för Nunclon™ Deltaflaskor
Produktkod. 10154271
För användning med (utrustning):
175 cm² LÄTT FLASK
175/185/500 cm² Nunclon Deltaflaska
25 cm² LÄTT FLASK
25 cm² Nunclon Delta Flask
75 cm² LÄTT FLASK
80 cm² Nunclon Deltaflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10154271
Brand: Thermo Scientific™ 151152
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Skydda dina värdefulla cellodlingsprover. Dessa kepsar för Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Flasks erbjuds i två stilar —ventil/stäng, filter för —att möta applikationsbehov.
Skydda dina värdefulla cellodlingsprover. Dessa kepsar för Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Flasks erbjuds i två stilar —ventil/stäng (fast) och filter för —att möta dina applikationsbehov.
Vent/close Caps
  • EasY Flask vent/close caps feature a "Y" mark that allows visual verification
  • Vent position easily distinguised even what flasks are stacked in incubators
Filter Caps
  • Filter membrane provides effective barrier against microorganisms
  • Well-defined, hydrophobic filter membrane offers continuous venting with consistent gas exchange and no lot-to-lot variation
  • Chemically robust membrane meets USP class VI standards and is produced without animal-derived substances
Certifications:
  • Sterilized by gamma irradiation and certified to be nonpyrogenic
Ordering Information:
  • Case of 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blue
Beskrivning Sterile, HDPE closure
Material HDPE
För användning med (utrustning) 25 cm² Nunclon Delta Flask
nr per ärende 100
Antal per förpackning 1
Produkttyp Vent/close cap
Sterilitet Sterile
Klass Class VI
Förslutningstyp Solid
Ytbehandling Nunclon Delta
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.