Läs mer
Thermo Scientific™ Kepsar för Nunclon™ Deltaflaskor
Produktkod. 10203981
För användning med (utrustning):
175 cm² LÄTT FLASK
175/185/500 cm² Nunclon Deltaflaska
25 cm² LÄTT FLASK
25 cm² Nunclon Delta Flask
75 cm² LÄTT FLASK
80 cm² Nunclon Deltaflaska
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10203981
Brand: Thermo Scientific™ 144458
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skydda dina värdefulla cellodlingsprover. Dessa kepsar för Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Flasks erbjuds i två stilar —ventil/stäng, filter för —att möta applikationsbehov.
Skydda dina värdefulla cellodlingsprover. Dessa kepsar för Thermo Scientific™ Nunclon™ Delta Flasks erbjuds i två stilar —ventil/stäng (fast) och filter för —att möta dina applikationsbehov.
Ventilera/stäng lock
  • EASY Flaskventilations-/stänglock har en Y-markering som möjliggör visuell verifiering
  • Ventilställning är lätt att urskilja även vilka kolvar som staplas i inkubatorer
Filterlock
  • Filtermembran ger en effektiv barriär mot mikroorganismer
  • Väldefinierat, hydrofobt filtermembran erbjuder kontinuerlig ventilering med konsekvent gasutbyte och ingen lot-till-lot-variation
  • Kemiskt robust membran möter USP klass VI standarder och tillverkas utan animaliska ämnen
Certifikat:
  • Steriliserad med gammastrålning och certifierad att vara icke-pyrogen
Beställningsinformation:
  • Ask om 100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Stängningsfärg Blått
Beskrivning Steril, HDPE-förslutning
Material HDPE
För användning med (utrustning) 80 cm² Nunclon Deltaflaska
nr per ärende 100
Antal per förpackning 1
Produkttyp Ventilation/stäng lock
Sterilitet Sterila
Klass Klass VI
Förslutningstyp Fast
Kulturområde 80 cm 2
Ytbehandling Nunclon Delta
Visa mer Visa mindre
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.