Läs mer
Globe Scientific Caps for Sample Cups
Beskrivning
- For use on Globe Scientific sample cups
- Snap easily and securely into place
- Available with flat top (21-200-100) or pierceable cross cut (21-200-101)
- Polyethylene (PE)
- Natural color
Specifikationer
Specifikationer
| Förslutningstyp | Flat Top |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Färg | Naturlig |
| Produkttyp | Snap Cap |
| Material | Polyeten |
| För användning med (utrustning) | Globe Scientific Provmuggar |