missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Capsaicin(E/Z-Mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (EZ)-Capsaicin |
| CAS | 7553-53-9 |
| Molekylformel | C18H27NO3 |
| Kvantitet | 250 mg |
| Synonym | 6-Nonenamide, N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl- (9CI, ACI), N-[(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methyl-6-nonenamide (ACI), E/Z-Capsaicin, (E/Z)-Capsaicin |
| InChI formel | InChI=1S/C18H27NO3/c1-14(2)8-6-4-5-7-9-18(21)19-13-15-10-11-16(20)17(12-15)22-3/h6,8,10-12,14,20H,4-5,7,9,13H2,1-3H3,(H,19,21)/b8-6+ |
| LEDER | COc1cc(CNC(=O)CCCC\C=C\C(C)C)ccc1O |
| IUPAC-namn | (E)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnon-6-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.41 |
| Formel vikt | 305.1991 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?