Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Capsaicin, Natural |
| CAS | 404-86-4 |
| Molekylformel | C18H27NO3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | capsaicin, zostrix, capsaicine, e-capsaicin, qutenza, styptysat, axsain, isodecenoic acid vanillylamide, trans-8-methyl-n-vanillyl-6-nonenamide |
| InChI-nyckel | YKPUWZUDDOIDPM-SOFGYWHQSA-N |
| LEDER | CC(C)C=CCCCCC(=O)NCC1=CC(=C(C=C1)O)OC |
| IUPAC-namn | (E)-N-[(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)methyl]-8-methylnon-6-enamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 305.418 |
| PubChem CID | 1548943 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Capsaicin, Natural
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H315-Irriterar huden.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P101-Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård.
- P102-Förvaras oåtkomligt för barn.
- P103-Läs etiketten före användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P321-Särskild behandling (se på etiketten).
- P405-Förvaras inlåst.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: Capsaicin