Läs mer
Tocris Bioscience™ Capsazepine
Beskrivning
Selective vanilloid receptor antagonist (Ki = 3.2 μM). Inhibits carrageenan inflammation-induced hyperalgesic responses in the rat. Also activates amiloride-sensitive epithelial Na+ channel ENaCδ.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Capsazepine |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 376.9 |
| Renhet | >99% |
| Molekylvikt (g/mol) | 376.899 |