Läs mer
Capsazepine, TRC
Produktkod. 30339979
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30339979 50 mg
1 options
Produktkod. 30339979 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC17571050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Capsazepine
CAS 138977-28-3
Molekylformel C19 H21 Cl N2 O2 S
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C19H21ClN2O2S/c20-16-5-3-13(4-6-16)7-8-21-19(25)22-9-1-2-14-10-17(23)18(24)11-15(14)12-22/h3-6,10-11,23-24H,1-2,7-9,12H2,(H,21,25)
LEDER Oc1cc2CCCN(Cc2cc1O)C(=S)NCCc3ccc(Cl)cc3
IUPAC-namn N-[2-(4-klorofenyl)etyl]-7,8-dihydroxy-1,3,4,5-tetrahydro-2-benzazepin-2-karbothioamid
Molekylvikt (g/mol) 376.9
Formel vikt 376.1012