Läs mer
CAPSO, 0.2M buffer soln., pH 9.5, Thermo Scientific™
Produktkod. 15415509
Change view
Kvantitet:
100 ml
250 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15415509 100 ml 100ml
15425509 250 ml 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15415509 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J63242.AE
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 102601-34-3
Koncentration 0.2 M
pH 9.5
Fysisk form Vätska
Kvantitet 100 ml
Molekylformel C9H12NO4S
Odör Odorless
MDL-nummer MFCD00070063
InChI-nyckel CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
LEDER O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxy-3-(phenylamino)propane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 230.26