Läs mer
CAPSO, 0.2M buffer soln., pH 9.5, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15425509
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
100 ml
250 ml
Dimensione della confezione:
100ml
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Kvantitet Dimensione della confezione
15425509 250 ml 250ml
15415509 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15425509 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore J63242.AK
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
CAS 102601-34-3
Koncentration 0.2 M
pH 9.5
Fysisk form Liquid
Kvantitet 250 ml
Molekylformel C9H12NO4S
Odör Odorless
MDL-nummer MFCD00070063
InChI-nyckel CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
LEDER O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
IUPAC-namn (2S)-2-hydroxy-3-(phenylamino)propane-1-sulfonate
Molekylvikt (g/mol) 230.26