Läs mer
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 98 %
Produktkod. 11439217
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11439217 25 g 25g
11449217 100 g 100g
11459217 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11439217 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B21305.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 73463-39-5 | C9H19NO4S | 237,314 g/mol
CAPSO används i olika biologiska tillämpningar såsom elektrofores. Specifika tillämpningar inkluderar buffertar för proteinseparationer och diagnostisk reagensproduktion. Används även som biologisk buffert i följande studier, för att bibehålla pH 9 under vattenläckningstest för analys av kolflygaska-jordblandningar med hög kolhalt, kemiluminescerande in situ hybridisering med användning av sojabönperoxidasmärkta peptidnukleinsyrasonder (PNA), beredning av plana dubbelskiktiga lipidmembran.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
CAPSO används i olika biologiska applikationer såsom elektrofores. Specifika tillämpningar inkluderar buffertar för proteinseparationer och diagnostisk reagensproduktion. Används även som biologisk buffert i följande studier, för att bibehålla pH 9 under vattenläckningstest för analys av kolflygaska-jordblandningar med hög kolhalt, kemiluminescerande in situ hybridisering med användning av sojabönperoxidasmärkta peptidnukleinsyrasonder (PNA), beredning av plana dubbelskiktiga lipidmembran.
Löslighet Lösligt i vatten
(10 g+ 90 ml).
Anteckningar
Förvara svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73463-39-5
Molekylformel C9H19NO4S
Molekylvikt (g/mol) 237.314
MDL-nummer MFCD00041778
InChI-nyckel INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 2733480
IUPAC-namn 3-(cyklohexylamino)-2-hydroxipropan-1-sulfonsyra
LEDER C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CAPSO
Smältpunkt 270°C to 274°C
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Löslighetsinformation Soluble in water (10 g+90 ml).
Formel vikt 237.32
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.