Läs mer
Thermo Scientific Chemicals CAPSO, 99 %
Produktkod. 11965421 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
1 kg
Förpackning:
Glasflaska
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
11965421 1 kg Plastflaska 1kg
11975421 25 g Glasflaska 25g
11985421 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11965421 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 327740010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7967.60 SEK
    7153.65 SEK / 1kg
    Save 813.95 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-10-2026
CAS: 73463-39-5 | C9H19NR4S | 237,3 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biologisk buffert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 73463-39-5
Molekylformel C9H19NO4S
Molekylvikt (g/mol) 237.3
InChI-nyckel INEWUCPYEUEQTN-UHFFFAOYSA-N
Synonym capso, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonic acid, capso free acid, 1-propanesulfonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy, capso compound, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesuhicic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-1-propanesulphonic acid, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid
PubChem CID 2733480
IUPAC-namn 3-(cyklohexylamino)-2-hydroxipropan-1-sulfonsyra
LEDER C1CCC(CC1)NCC(CS(=O)(=O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CAPSO
Abs. (0,1 M vattenlösning), 0,03 max vid 280 nm, (0,1 M vattenlösning), (0,1 M vattenlösning) vid 0 nm
Smältpunkt 263,0 °C till 271,0 °C
Färg Vitt
pH 5 till 6,5 (1 % vattenlösning vid 25 °C)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Plastflaska
Kvantitet 1 kg
Löslighetsinformation (0,1 M i vatten) Klar färglös lösning
Formel vikt 237.3
Procent renhet 99%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.