Läs mer
Thermo Scientific Chemicals CAPSO natriumsalt, 98 %
Produktkod. 11985291 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
11985291 25 g Glass bottle 25g
11995291 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11985291 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer 444130250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Biological buffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102601-34-3
Molekylformel C9H12NO4S
Molekylvikt (g/mol) 230.26
MDL-nummer MFCD00070063
InChI-nyckel CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
Synonym capso sodium salt, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, capso sodium, capso, 0.2m buffer solution, ph 8.5, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.0, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.5, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonate, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-propane-1-sulfonate, potassium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate
PubChem CID 25000353
IUPAC-namn sodium;3-(cyclohexylamino)-2-hydroxypropane-1-sulfonate
LEDER O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CAPSO sodium salt
Abs. 0.050 max. (280nm, 0.1M H2O), 0.050 max. (260nm, 0.1M H20), 0.050 max. (0.1M H2O) at 280nm, 0.050 max. (280nm, 0.1M H2O), 0.050 max. (260nm
Smältpunkt 206°C to 211°C
Färg White
pH 10.9 to 11.6 (1% aq. soln. at 25°C)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Kvantitet 25 g
Löslighetsinformation (10% in water) Clear colorless
Formel vikt 259.3
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • CAPSO sodium salt
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.