Läs mer
Thermo Scientific Chemicals CAPSO natriumsalt, 98 %
Produktkod. 11480678
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11480678 25 g 25g
11490678 100 g 100g
11400688 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11480678 Leverantör Thermo Scientific Chemicals Leverantörsnummer B25202.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-09-2026
CAS: 102601-34-3 | C9H12NO4S | 230,26 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 102601-34-3
Molekylformel C9H12NO4S
Molekylvikt (g/mol) 230.26
MDL-nummer MFCD00070063
InChI-nyckel CLEVULOKVPBHCU-VIFPVBQESA-M
Synonym capso sodium salt, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate, 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonic acid sodium salt, capso sodium, capso, 0.2m buffer solution, ph 8.5, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.0, capso, 0.2m buffer solution, ph 9.5, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropanesulfonate, sodium 3-cyclohexylamino-2-hydroxy-propane-1-sulfonate, potassium 3-cyclohexylamino-2-hydroxypropane-1-sulfonate
PubChem CID 25000353
IUPAC-namn natrium;3-(cyklohexylamino)-2-hydroxipropan-1-sulfonat
LEDER O[C@@H](CNC1=CC=CC=C1)CS([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CAPSO sodium salt
Kvantitet 25 g
Känslighet Hygroscopic
Formel vikt 259.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.