Läs mer
Kartell™ Kapslar med raka väggar
Produktkod. 10488642
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10488642 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 10488642 Leverantör Kartell™ Leverantörsnummer 0062700
 Begränsad artikel
Tillverkad av PTFE för hållbarhet. Kartell™ Kapsel med raka väggar har utmärkt kemisk, mekanisk och temperaturbeständighet.
  • Utmärkt kemisk, mekanisk och värmebeständighet
  • Tål temperaturer kontinuerligt upp till 250 °C
  • Tål temperaturer under korta intervaller upp till 300 °C
  • Lämplig för livsmedel
Specifikationer
Beskrivning Med raka väggar
Bottenform Plan
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Material PTFE
Form Rund
Typ Kapsel
Höjd (metrisk) 28 mm
Diameter (metrisk) 80 mm