missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Captafol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Captafol |
| CAS | 2425-06-1 |
| Molekylformel | C10 H9 Cl4 N O2 S |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| Synonym | 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(1,1,2,2-tetrachloroethyl)thio]- (7CI,8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-[(1,1,2,2-tetrachloroethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Alfloc 7020, Alfloc 7046, Arborseal, CS 5623, Captafol, Difolatan, Difolatan 4F, Difolatan 4F1, Difolatan 80W, Difolatan BOW, Folcid, Foltaf, Haipen 50, Merpafol, N-(1,1,2,2-Tetrachloroethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-(1,1,2,2-Tetrachloroethylthio)-4-cyclohexene-1,2-dicarboxyimide, N-(1,1,2,2-Tetrachloroethylthio)-δ4-tetrahydrophthalimide, N-(Tetrachloroethylthio)tetrahydrophthalimide, N-1,1,2,2-Tetrachloroethylmercapto-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, Nalco 7046, Ortho 5865, Proxel EF, Sanspor, Santar SM, Terrazol, Tetrachloroethylthiotetrahydrophthalimide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H9Cl4NO2S/c11-9(12)10(13,14)18-15-7(16)5-3-1-2-4-6(5)8(15)17/h1-2,5-6,9H,3-4H2 |
| LEDER | ClC(Cl)C(Cl)(Cl)SN1C(=O)C2CC=CCC2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-(1,1,2,2-tetrachloroethylsulfanyl)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 349.06 |
| Formel vikt | 346.9108 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?