Beskrivning
- Sido- och frontpaneler gjorda av 10 mm tjockt syntetiskt glas utformade för att skydda användare från skadliga UV-strålar ochβ emitteras från radioaktiva isotoper som T(3H), 14C och 32P
- Struktur tillverkad av korrosionsbeständigt elektrogalvaniserat stål belagt med anti-syra polymer
- Filtreringsmodulen är gjord med injicerad polypropen
- Bänkskiva i rostfritt stål 304 L
- Baktericida UV-ljus: 15 W med våglängd 254 nm/0,08 mJ/sek./cm 2
- Intern, kompakt lysrörsbelysning: IP 67/500 Lux
- Sidopanelens verktygsportar gör att elektriska kablar och/eller vätskeledningar lätt kan komma in i höljet (2/enhet)
- Valfri takljusknapp
- För rullande vagn (Mobicap ) eller fast bänk (Benchcap )
- För invändig glidhylla i metall (endast för Benchcap )
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | PCR arbetsstation |
| Beläggning | Epoxi |
| Typ av belysning | LED, UV |
| Material | Rostfritt stål |
| Certifikat och efterlevnad | CE, NF EN:61010 |
| Mått (D x B x H) | 630 x 825 x 622 mm |
| Bullernivå | <40 dBA |
| Spänning | 110/230 V |
| Wattal | 25 W |