Läs mer
Erlab™ Captair™ Flex XLS 483 Series Fume Hood
Produktkod. 12898643
Flödeshastighet:
405 cfm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12898643
Brand: Erlab™ A24D/BE
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Fume Hood
Typ av belysning Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Produktlinje Captair Flex
Amperage 4.8 A
Certifikat och efterlevnad AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Djup (engelska) 31.5 in.
Djup (metriskt) 800.1 mm
Flödeshastighet 405 cfm
För användning med (applikation) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Höjd (engelska) Interiör 41 in.
Höjd (metrisk) 1314.45 to 1520.69 mm
Höjd (metrisk) interiör 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderar Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modell XLS483
Spänning 90/264 V
Wattal 191 W
Bredd (engelska) 50.25 in.
Bredd (metrisk) 1276.35 mm