Läs mer
Erlab™ Captair™ Flex XLS 483 Series Fume Hood
Produktkod. 12848653 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Flödeshastighet:
405 kubikfot per minut
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
12848653 405 kubikfot per minut Varje
1 options
Produktkod. 12848653 Leverantör Erlab™ Leverantörsnummer A24F/BE
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Fume Hood
Typ av belysning Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Produktlinje Captair Flex
Amperage 4.8 A
Certifikat och efterlevnad AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Djup (engelska) 31.5 in.
Djup (metriskt) 800.1 mm
Flödeshastighet 405 kubikfot per minut
För användning med (applikation) For personal protection during handlings of liquid, gaseous and solid chemicals
Höjd (engelska) Interiör 41 in.
Höjd (metrisk) 1314.45 to 1520.69 mm
Höjd (metrisk) interiör 1041.4 mm
Inkluderar Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modell XLS483
Spänning 90/264 V
Wattal 191 W
Bredd (engelska) 50.25 in.
Bredd (metrisk) 1276.35 mm
Frekvens 50/60 Hz