Läs mer
Erlab™ Captair™ Flex XLS 633 Series Fume Hood
Produktkod. 12838683
Change view
Flödeshastighet:
405 kubikfot per minut
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet unitSize
12838683 405 kubikfot per minut Varje
1 options
Produktkod. 12838683 Leverantör Erlab™ Leverantörsnummer A26G/F
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Fume Hood
Typ av belysning Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Produktlinje Captair Flex
Amperage 4.8 A
Certifikat och efterlevnad AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Djup (engelska) 31.5 in.
Djup (metriskt) 800.1 mm
Flödeshastighet 405 kubikfot per minut
För användning med (applikation) Used in many different industries, such as chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, biochemistry, academics, petrochemistry, forensics, manufacturing, agro-food, hospitals, etc.. And also for diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Höjd (engelska) Interiör 41 in.
Höjd (metrisk) 1314.45 to 1520.69 mm
Höjd (metrisk) interiör 1041.4 mm
Hertz 50/60 Hz
Inkluderar Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modell XLS633
Spänning 90/264 V
Wattal 191 W
Bredd (engelska) 63 in.
Bredd (metrisk) 1600.2 mm