Läs mer
Erlab™ Captair™ Flex XLS 714 Series Fume Hood
Produktkod. 12838703 Handla allt Erlab Produkter
Change view
Flödeshastighet:
540 kubikfot/min
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Flödeshastighet Förpackningsstorlek
12838703 540 kubikfot/min Varje
1 options
Produktkod. 12838703 Leverantör Erlab™ Leverantörsnummer A29F/AS
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Produkttyp Fume Hood
Typ av belysning Compact Tubular Fluorescent
Material Steel, Polyester
Produktlinje Captair Flex
Amperage 6.4 A
Certifikat och efterlevnad AFNOR NF X 15-211:2009, ANSI/ASHRAE 110-1995, BS 7258, CSA Z3 16.5, CE, NF P.92.507, EN 1822 : 1998
Djup (engelska) 31.5 in.
Djup (metriskt) 800.1 mm
Flödeshastighet 540 kubikfot/min
För användning med (applikation) Used in many different industries, such as chemistry, pharmaceuticals, cosmetics, biochemistry, academics, petrochemistry, forensics, manufacturing, agro-food, hospitals, etc.. And also for diluting, proportioning, extracting, sifting, grinding, formulating, compressing, weighing and dissolving
Höjd (engelska) Interiör 41 in.
Höjd (metrisk) 1314.45 to 1520.69 mm
Höjd (metrisk) interiör 1041.4 mm
Inkluderar Air flow meter, flow monitor, internal lighting, sampling port, programmable timer, energy ports, chemical listing
Modell XLS714
Spänning 90/264 V
Wattal 261 W
Bredd (engelska) 71 in.
Bredd (metrisk) 1803.4 mm
Frekvens 50/60 Hz