Läs mer
Erlab™ Captair Smart arbetsyta i glas med retentionsbricka
Produktkod. 15555164
För användning med (utrustning):
Smart 321 dragskåp
Smart 391 dragskåp
Smart 392 dragskåp
Smart 481 dragskåp
Smart 483 dragskåp
Smart 633 dragskåp
Smart 714 dragskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15555164
Brand: Erlab™ I0165020001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erlab™ Captair Smart arbetsyta med retentionsbricka är designad för att användas med sortimentet av Captair Smarta kanalfria filtrerande dragskåp.
  • Bänkskiva i härdat emaljerat glas
  • Inkluderar filtrerande dragskåp för förvaringsfack
  • Ledad ram
  • Ergonomiskt armstöd för en bekväm arbetsställning
Specifikationer
För användning med (utrustning) Smart 633 dragskåp
Inkluderar Retentionsbricka
Djup (metriskt) 585 mm
Beskrivning Ledad ram
Bredd (metrisk) 1503 mm
Produkttyp Arbetsyta
Material Härdat glas