Läs mer
Erlab™ Captair Smart arbetsyta i glas med retentionsbricka
För användning med (utrustning):
Smart 321 dragskåp
Smart 391 dragskåp
Smart 392 dragskåp
Smart 481 dragskåp
Smart 483 dragskåp
Smart 633 dragskåp
Smart 714 dragskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Bänkskiva i härdat emaljerat glas
- Inkluderar filtrerande dragskåp för förvaringsfack
- Ledad ram
- Ergonomiskt armstöd för en bekväm arbetsställning
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Smart 391 dragskåp |
| Inkluderar | Retentionsbricka |
| Djup (metriskt) | 470 mm |
| Beskrivning | Ledad ram |
| Bredd (metrisk) | 903 mm |
| Produkttyp | Arbetsyta |
| Material | Härdat glas |