Läs mer
Erlab™ Captair Smart arbetsyta i glas med retentionsbricka
Produktkod. 15595154 Handla allt Erlab Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
Smart 321 dragskåp
Smart 391 dragskåp
Smart 392 dragskåp
Smart 481 dragskåp
Smart 483 dragskåp
Smart 633 dragskåp
Smart 714 dragskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
15595154 Smart 481 dragskåp Varje
15535154 Smart 321 dragskåp Varje
15565154 Smart 391 dragskåp Varje
15512904 Smart 392 dragskåp Varje
15525164 Smart 483 dragskåp Varje
15555164 Smart 633 dragskåp Varje
15575164 Smart 714 dragskåp Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 15595154 Leverantör Erlab™ Leverantörsnummer I0162020001
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-12-2026
Erlab™ Captair Smart arbetsyta med retentionsbricka är designad för att användas med sortimentet av Captair Smarta kanalfria filtrerande dragskåp.
  • Bänkskiva i härdat emaljerat glas
  • Inkluderar filtrerande dragskåp för förvaringsfack
  • Ledad ram
  • Ergonomiskt armstöd för en bekväm arbetsställning
Specifikationer
För användning med (utrustning) Smart 481 dragskåp
Inkluderar Retentionsbricka
Djup (metriskt) 470 mm
Beskrivning Ledad ram
Bredd (metrisk) 1200 mm
Produkttyp Arbetsyta
Material Härdat glas