Läs mer
Erlab™ Captair Smart Stainless Steel Work Surface
Produktkod. 15943940
För användning med (utrustning):
Smart 392 Dragskåp
Smart 481 Dragskåp
Produktkod. 15943940
Brand: Erlab™ I0163050001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erlab™ Captair Smart Stainless Steel Work Surface is designed to be used with the range of Captair Smart Ductless Filtering Fume Hoods.
  • Constructed of stainless steel
  • For use with Captair Smart Ductless Filtering Fume Hoods
Specifikationer
För användning med (utrustning) Smart 392 Dragskåp
Inkluderar Spill Tray
Djup (metriskt) 648 mm
Bredd (metrisk) 855 mm
Produkttyp Work Surface
Material Stainless Steel (304)