Läs mer
Erlab™ Captair Smart Stainless Steel Work Surface
För användning med (utrustning):
Smart 392 Dragskåp
Smart 481 Dragskåp
Beskrivning
- Constructed of stainless steel
- For use with Captair Smart Ductless Filtering Fume Hoods
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Smart 392 Dragskåp |
| Inkluderar | Spill Tray |
| Djup (metriskt) | 648 mm |
| Bredd (metrisk) | 855 mm |
| Produkttyp | Work Surface |
| Material | Stainless Steel (304) |