Läs mer
Erlab™ Captair Smart Trespa™ Arbetsyta
Produktkod. 15545154
För användning med (utrustning):
Smart 321 dragskåp
Smart 391 dragskåp
Smart 392 dragskåp
Smart 481 dragskåp
Smart 483 dragskåp
Smart 633 dragskåp
Smart 714 dragskåp
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15545154
Brand: Erlab™ I0160030001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Erlab™ Captair Smart Trespa™ Arbetsytan är designad för att användas med sortimentet av Captair Smarta kanalfria filtrerande dragskåp.
  • Tillverkad av fenolharts med ergonomisk arm för en bekväm arbetsställning
  • Hög kemisk och mekanisk beständighet
  • Idealisk för precisionsvägningsoperationer
Specifikationer
För användning med (utrustning) Smart 321 dragskåp
Inkluderar Spillbricka
Djup (metriskt) 510 mm
Bredd (metrisk) 694 mm
Produkttyp Arbetsyta
Material Fenolharts