Läs mer
Captan-d6, Honeywell Fluka™
Produktkod. 15960252 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
10 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. Kvantitet unitSize
15960252 10 mg 10mg
1 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 15960252 Leverantör Honeywell Fluka Leverantörsnummer R152410MG
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Analytical standard, reference material
Ensure you have the information you need to quickly start your analysis, and pass relevant audits:
  • High quality inorganic and organic reference materials produced according to ISO 9001
  • Certificate of Analysis (CoA) in every delivery complete with expiry date and lot specific analytical results
  • Free expert technical support
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Förpackning Glass Bottle
CAS 1330190-00-5
Fysisk form Solid
Industry Type Fungicides and Bactericides
Kvantitet 10 mg
Kvalitet Analytical Standard