missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Captan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Captan |
| CAS | 133-06-2 |
| Molekylformel | C9 H8 Cl3 N O2 S |
| Kvantitet | 10 g |
| Synonym | 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(trichloromethyl)thio]- (8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-[(trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Aacaptan, Amercide, Bangtan, Bangton, Buvisild K, Captab, Captadin, Captaf, Captaf 85W, Captan, Captan 4L, Captan 50W, Captan 50WP, Captan 80WDG, Captex, Crystal 50, Crystal 50 WDG, Deltan, Esso fungicide 406, Flit 406, Fungus Ban Type II, Glyodex 37-22, Hexacap, Kaptan, Kaptan 50WP, Kaptazor, Kejundan, Malipur, Merpan, Micro-Chek 12, N-Trichloromethylmercapto-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-Trichloromethylthio-3a,4,7,7a-tetrahydrophthalimide, N-Trichloromethylthio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(Trichloromethyl)thio]-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(Trichloromethyl)thio]-δ4-tetrahydrophthalimide, N-[(Trichloromethyl)thio]tetrahydrophthalimide, NSC 36726, Neracid, Orthocide, Orthocide 406, Orthocide 50, Orthocide 7.5, Orthocide 75, Orthocide 75W, Orthocide 83, Orthocide 83RP, Orthocide S 50, Osocide, Radocaptan, Rallis captaf, SR 406, Stauffer captan, Trimegol, Ugecap, Ugecap 83, Vancide 89, Vancide 89RE, Vangard K, Venturin, Zenecal |
| InChI formel | InChI=1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2 |
| LEDER | ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)C2CC=CCC2C1=O |
| IUPAC-namn | 2-(trichloromethylsulfanyl)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.59 |
| Formel vikt | 298.9341 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?