Läs mer
Captan, TRC
Produktkod. 30342989
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30342989 100 mg
1 options
Produktkod. 30342989 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC175725100MG
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Captan
CAS 133-06-2
Molekylformel C9 H8 Cl3 N O2 S
Kvantitet 100 mg
Synonym 4-Cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(trichloromethyl)thio]- (8CI), 3a,4,7,7a-Tetrahydro-2-[(trichloromethyl)thio]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione, Aacaptan, Amercide, Bangtan, Bangton, Buvisild K, Captab, Captadin, Captaf, Captaf 85W, Captan, Captan 4L, Captan 50W, Captan 50WP, Captan 80WDG, Captex, Crystal 50, Crystal 50 WDG, Deltan, Esso fungicide 406, Flit 406, Fungus Ban Type II, Glyodex 37-22, Hexacap, Kaptan, Kaptan 50WP, Kaptazor, Kejundan, Malipur, Merpan, Micro-Chek 12, N-Trichloromethylmercapto-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-Trichloromethylthio-3a,4,7,7a-tetrahydrophthalimide, N-Trichloromethylthio-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(Trichloromethyl)thio]-4-cyclohexene-1,2-dicarboximide, N-[(Trichloromethyl)thio]-δ4-tetrahydrophthalimide, N-[(Trichloromethyl)thio]tetrahydrophthalimide, NSC 36726, Neracid, Orthocide, Orthocide 406, Orthocide 50, Orthocide 7.5, Orthocide 75, Orthocide 75W, Orthocide 83, Orthocide 83RP, Orthocide S 50, Osocide, Radocaptan, Rallis captaf, SR 406, Stauffer captan, Trimegol, Ugecap, Ugecap 83, Vancide 89, Vancide 89RE, Vangard K, Venturin, Zenecal
InChI formel InChI=1S/C9H8Cl3NO2S/c10-9(11,12)16-13-7(14)5-3-1-2-4-6(5)8(13)15/h1-2,5-6H,3-4H2
LEDER ClC(Cl)(Cl)SN1C(=O)C2CC=CCC2C1=O
IUPAC-namn 2-(trichloromethylsulfanyl)-3a,4,7,7a-tetrahydroisoindole-1,3-dione
Molekylvikt (g/mol) 300.59
Formel vikt 298.9341