Läs mer
Cytiva Capto™ följa ImpRes Multimodal BioProcess™ Kromatografimedium
Produktkod. 15121556 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15121556 25 ml 25ml
15111556 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15121556 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17371501
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Analyscertifikat
För högupplöst polering av monoklonala antikroppar (MAbs) och andra biomolekyler
Den starka multimodala anjonbytarliganden uppvisar hög selektivitet jämfört med traditionell jonbytare, vilket gör det möjligt att lösa utmanande reningsproblem. Huvudföroreningar i MAb-processer såsom DNA, värdcellsproteiner (HCP), urlakat protein A, aggregat och virus separeras effektivt.
  • Högupplösta pärlor och ligandselektivitet säkerställer högt utbyte
  • Effektivt avlägsnande av aggregat, virus och huvudföroreningar i MAb-processer
  • Möjliggör användning av plattformsstrategi för MAb-processutveckling
  • Tillåter separation av MAb-laddade varianter
Undvik att använda oxidationsmedel, anjoniska rengöringsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 ml
Stabilitet 1 M ättiksyra, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5 % 1-propanol, 30 % isopropanol, 70 % etanol
För användning med (applikation) För högupplöst polering av monoklonala antikroppar (MAbs) och andra biomolekyler
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Anjonbyteskapacitet 0,08 till 0,11 mM Cl-/ml
Bindande kapacitet 45 till 85 mg Mab/ml
Produkttyp Capto Följ ImpRes Media
Partikelstorlek 40μ m
Inkluderar Analyscertifikat
Max. Tryck 300 kPa
Matris Högflödesagaros
pH-intervall 3 till 12
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Multimodal stark anjonbytare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto adhere ImpRes, 25 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol