Läs mer
Cytiva Capto™ Adhere Media
Produktkod. 10792852 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10792852 25 ml 25ml
1 options
Produktkod. 10792852 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17544410
 Begränsad artikel
I lager
En multimodal anjonbytare för att följa protein A-infångningssteget, vilket ger en strömlinjeformad process
Denna produkt är designad för att möjliggöra en tvåstegsprocess med rening av monoklonala antikroppar och protein A-infångning, vilket minskar kostnader och tid.
  • Tvåstegs kromatografisk process med protein A-affinitet
  • Multimodal anjonbytare för post-protein A rening av monoklonala antikroppar
  • Brett driftsfönster för pH och konduktivitet
  • Hög kapacitet och produktivitet i genomströmningsläge
  • Genomsnittlig partikelstorlek på 75 μm
  • Hög korsbunden agaros
  • Ligand N-bensyl-n-metyletanolamin
För mellanliggande rening och polering av monoklonala antikroppar efter protein A-infångningssteget.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 ml
Stabilitet 1 M ättiksyra, 1 M natriumhydroxid
För användning med (applikation) För multimodal kromatografi
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Produkttyp Capto Adhere Media
Flödeshastighet 600 cm/Ho μr
Partikelstorlek 75μ m
Höjd (engelska) Säng 7,87 tum
Höjd (metrisk) Säng 20 cm
Jonisk kapacitet 0,09 till 0,12 mM Cl-/ml
Inkluderar Analyscertifikat
Jonbytestyp Multimodal stark anjonbytare
Max. Tryck 300 kPa
Matris Mycket tvärbunden agaros
pH-intervall 2 till 14
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp N-bensyl-n-metyletanolamin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto adhere
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.