Läs mer
Cytiva Capto™ Blue Chromatography Media
Produktkod. 11797444 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
11797444 25 ml 25ml
1 options
Produktkod. 11797444 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17544801
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ett affinitetsmedium för infångning av proteiner och enzymrening i stor och liten skala
Denna produkt är kemiskt stabil för rengöring med stark agarosbasmatris.
  • Kemisk stabilitet säkerställer tolerans för hårda lösningsmedel som används vid upprepade CIP- och saneringsprocedurer
  • Styv agarosbasmatris tillåter höga flödeshastigheter och bearbetning av stora provvolymer utan minskning av bindningskapacitet
  • Kan autoklaveras upprepade gånger
  • Genomsnittlig partikelstorlek på 75 μm
För rening av enzymer, infångning av albumin och rekombinanta proteiner i laboratorie- och processskala
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 ml
Stabilitet Stabil i vanligt använda vattenhaltiga buffertar: 0,5 M NaOH, 8 M urea, 6 M guanidinhydroklorid
För användning med (applikation) För enzymrening, infångning av albumin
Förvaringskrav 2 °C till 8 °C
Bindande kapacitet >24 mg HSA/ml medi μm
Produkttyp Capto Blå Media
Flödeshastighet 600 cm/Ho μr
Partikelstorlek 75μ m
Höjd (engelska) Säng 7,87 tum
Höjd (metrisk) Säng 20 cm
Inkluderar Analyscertifikat
Max. Tryck 300 kPa
Matris Mycket tvärbunden agaros
pH-intervall 2 till 13
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Cibacron Blå
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 25 ML CAPTO BLUE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).