Beskrivning
Capto DEAE är designad för infångning och mellanliggande rening av proteiner från stora fodervolymer. Den består av en stel, högflödes-agarosmatris modifierad med ytförlängare av dextran och en svag dietylaminoetyl (DEAE) anjonbytare. Kombinationen av hög volymgenomströmning och hög dynamisk bindningskapacitet för Capto DEAE höjer produktiviteten i industriella nedströmsprocesser. Capto DEAE tål effektiv och rigorös CIP-procedur och den kemiska stabiliteten säkerställer lång medialivslängd.
- Svag anjonbytare för högproduktiv infångning och mellanliggande rening när hög volymgenomströmning är avgörande
- Hög dynamisk bindningskapacitet vid högt flöde höjer produktiviteten
- Hög volym genomströmning minskar processtider
- Kostnadseffektiv bearbetning med mindre enhetsverksamhet
- Uppfyller industriella krav: försörjningstrygghet, omfattande tekniskt och regulatoriskt stöd
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | Capto DEAE, 25 ml |
| Matris | Mycket tvärbunden agaros med dextran ytförlängare |
| För användning med (applikation) | Capto DEAE är en svag anjonbytare för storskaliga tillverkare. Uppfyller krav på snabb, kostnadseffektiv infångning och mellanliggande proteinrening. |
| Ligandtyp | Dietylaminoetyl |
| Innehåll och lagring | 4 °C till 30 °C i 20 % etanol |
| Partikelstorlek | 90μ m, d 50v är medianpartikelstorleken för den kumulativa volymfördelningen. |
| pH | 2 till 9 |
| Kvantitet | 25 mL |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Capto DEAE, 25 ml
- Varning
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol
- UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.