Läs mer
Cytiva Capto™ DEAE kromatografimedia
Produktkod. 10019389 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10019389 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 10019389 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17544301
 Begränsad artikel
I lager
Används för snabb, effektiv infångning och mellanliggande proteinrening
  • Består av högflödes-agarosmatris modifierad med ytförlängare av dextran och svag dietylaminoetyl (DEAE) anjonbytare
  • Kombination av hög volymgenomströmning och dynamisk bindningskapacitet vid högt flöde
  • Tål effektiv CIP-procedur och är kemiskt stabil
  • Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 ml
För användning med (applikation) För infångning, mellanliggande proteinrening
Anjonbytestyp Svag anjonbytare
Produkttyp Capto DEAE Media
Partikelstorlek 90μ m
Matris Tvärbunden agaros m/dextran ytförlängare
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto DEAE, 100 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/och materialhanterings/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol