Läs mer
Cytiva Capto™ HiRes jonbyteskromatografikolumner
Produktkod. 16287791 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Typ:
Capto™ HiRes Q 10/100 kolumn
Capto™ HiRes Q 5/50 kolumn
Capto™ HiRes S 10/100 Kolumn
Capto™ HiRes S 5/50 Kolumn
Kolumnkapacitet:
1 mL
8 mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Kolumnkapacitet
16287791 Capto™ HiRes Q 10/100 kolumn 8 mL
16267791 Capto™ HiRes Q 5/50 kolumn 1 mL
16257791 Capto™ HiRes S 5/50 Kolumn 1 mL
16277791 Capto™ HiRes S 10/100 Kolumn 8 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16287791 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 29275881
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-10-2026
Färdigpackade kolonner för högupplöst rening av proteiner och andra biomolekyler genom jonbyteskromatografi. De är väl lämpade för framställning av mycket rena proteiner för strukturella studier och proteinanalys.
  • Högupplösta kolonner för jonbyteskromatografi i laboratorieskala
  • Lämplig för framställning av mycket rena proteiner och proteinanalys i forsknings- eller kvalitetskontrollapplikationer
  • Högkvalitativ kolonn med utmärkt reproducerbarhet, hållbarhet och hög kemisk stabilitet och pH-stabilitet
  • Ersättning för Mono Q™ och Mono S™ kolumner som ger liknande eller förbättrad upplösning, med enkel övergång från en kolumnplattform till en annan
  • Kromatografipackningshartser är baserade på en agarosbasmatris med högt flöde och en liten pärlstorlek (9μ m medel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Sänghöjd 100 mm
Kolumntyp Jonbytarkolumn
Beskrivning Jonisk kapacitet:∼ 0,23 mmol Cl-/ml harts
Kolumnkapacitet 8 mL
Flödeshastighet 0,5 till 2 ml/min.
För användning med (applikation) Analys eller rening av proteiner och nukleinsyror
Jonbytargrupp Kvartärt ammonium
Max. Tryck 4 MPa (40 bar)
Partikelstorlek ∼9 μm
Produktlinje Capto
Typ Capto™ HiRes Q 10/100 kolumn
Material Tricorn™ Glas
Förpackningsmaterial Mycket tvärbunden agaros
Partikelform Sfärisk
pH 2 till 12
Kvantitet 1 st
Temperatur (metrisk) 4 °C till 40 °C
Diameter (metrisk) Inre 10 mm
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto HiRes Q 10/100
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.