Läs mer
Cytiva Capto™ HiRes jonbyteskromatografikolumner
Produktkod. p-7087578 Handla allt Cytiva Produkter
Typ:
Capto™ HiRes Q 10/100 kolumn
Capto™ HiRes Q 5/50 kolumn
Capto™ HiRes S 10/100 Kolumn
Capto™ HiRes S 5/50 Kolumn
Kolumnkapacitet:
1 mL
8 mL
Produktkod. 16267791
Brand: Cytiva 29275878
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Färdigpackade kolonner för högupplöst rening av proteiner och andra biomolekyler genom jonbyteskromatografi. De är väl lämpade för framställning av mycket rena proteiner för strukturella studier och proteinanalys.
  • Högupplösta kolonner för jonbyteskromatografi i laboratorieskala
  • Lämplig för framställning av mycket rena proteiner och proteinanalys i forsknings- eller kvalitetskontrollapplikationer
  • Högkvalitativ kolonn med utmärkt reproducerbarhet, hållbarhet och hög kemisk stabilitet och pH-stabilitet
  • Ersättning för Mono Q™ och Mono S™ kolumner som ger liknande eller förbättrad upplösning, med enkel övergång från en kolumnplattform till en annan
  • Kromatografipackningshartser är baserade på en agarosbasmatris med högt flöde och en liten pärlstorlek (9μ m medel)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kolumntyp Jonbytarkolumn
Beskrivning Jonisk kapacitet:∼ 0,23 mmol Cl-/ml harts
Kolumnkapacitet 1 mL
Flödeshastighet 0,5 till 2 ml/min.
För användning med (applikation) Analys eller rening av proteiner och nukleinsyror
Jonbytargrupp Kvartärt ammonium
Max. Tryck 4 MPa (40 bar)
Partikelstorlek ∼9 μm
Produktlinje Capto
Typ Capto™ HiRes Q 5/50 kolumn
Partikelform Sfärisk
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto HiRes Q 5/50
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.