Läs mer
Cytiva Capto™ MMC ImpRes Multimodal BioProcess™ Kromatografimedium
Produktkod. 15131556 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
25 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
Produktkod. 15131556
Brand: Cytiva 17371601
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För högupplöst polering av monoklonala antikroppar (MAbs) och andra biomolekyler
  • Höga utbyten uppnås genom högupplösta pärlor och ligandselektivitet
  • Effektivt avlägsnande av aggregat, virus och huvudföroreningar i MAb-processer
  • Möjliggör användning av plattformsstrategi för MAb-processutveckling
  • Visar ett brett driftfönster för pH/salt
Undvik att använda oxidationsmedel, katjoniska rengöringsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 ml
Stabilitet 1 M ättiksyra, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5 % 1-propanol, 30 % isopropanol, 70 % etanol
För användning med (applikation) För högupplöst polering av monoklonala antikroppar (MAbs) och andra biomolekyler
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Anjonbyteskapacitet 25 till 39μ M/ml
Bindande kapacitet 60 till 90 mg Mab/ml
Produkttyp Capto MMC ImpRes Media
Partikelstorlek 40μ m
Max. Tryck 300 kPa
Matris Högflödesagaros
pH-intervall 3 till 12
Förvaringsbuffert 20 % etanol, 0,2 M natriumacetat
Ligandtyp Multimodal svag katjonbytare
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto MMC ImpRes, 25 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-18 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.