Läs mer
Cytiva Capto™ MMC ImpRes Multimodal BioProcess™ Kromatografimedium
Produktkod. 15141556 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15141556 100 ml 100ml
15131556 25 ml 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15141556 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17371602
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
För högupplöst polering av monoklonala antikroppar (MAbs) och andra biomolekyler
  • Höga utbyten uppnås genom högupplösta pärlor och ligandselektivitet
  • Effektivt avlägsnande av aggregat, virus och huvudföroreningar i MAb-processer
  • Möjliggör användning av plattformsstrategi för MAb-processutveckling
  • Visar ett brett driftfönster för pH/salt
Undvik att använda oxidationsmedel, katjoniska rengöringsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 ml
Stabilitet 1 M ättiksyra, 1 M NaOH, 2 M NaCl, 5 % 1-propanol, 30 % isopropanol, 70 % etanol
För användning med (applikation) För högupplöst polering av monoklonala antikroppar (MAbs) och andra biomolekyler
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Anjonbyteskapacitet 25 till 39μ M/ml
Bindande kapacitet 60 till 90 mg Mab/ml
Produkttyp Capto MMC ImpRes Media
Partikelstorlek 40μ m
Max. Tryck 300 kPa
Matris Högflödesagaros
pH-intervall 3 till 12
Förvaringsbuffert 20 % etanol, 0,2 M natriumacetat
Ligandtyp Multimodal svag katjonbytare
Formatera Bulk Media
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto MMC ImpRes
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol