Läs mer
Cytiva Capto™ Multimodalt (MMC) kromatografimedium
Produktkod. 10089269 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10089269 100 ml 100ml
10681521 25 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10089269 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17531702
 Begränsad artikel
I lager
Används för att lösa specifika reningsutmaningar vid både hög och låg jonstyrka
  • Består av stel, högflödes-agarosmatris och ny multimodal ligand
  • Används för att binda proteiner vid ledningsförmåga hos fodermaterial
  • Ligand innehåller karboxylsyragrupp och uppvisar egenskaperna hos svag katjonbytare
  • Hög dynamisk bindningskapacitet vid hög konduktivitet
  • Hög volym genomströmning minskar processtider
  • Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
  • Dynamisk bindningskapacitet vid 10 % genombrott mätt vid en uppehållstid av 2 min, 300 cm/h i en Tricorn(TM) 5/100 kolonn med 10 cm bäddhöjd i 50 mM natriumacetat, pH 4,75, 250 mM NaCl.
Garanti
Förvara vid 4° till 30 °C i 20 % etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 ml
Stabilitet 1 M ättiksyra, 1 M natriumhydroxid, 8 M urea, 6 M guanidinhydroklorid och 70 % etanol
För användning med (applikation) Används för att lösa specifika reningsutmaningar vid både hög och låg jonstyrka
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Bindande kapacitet >45 mg BSA/ml medium (vid 30 mS/cm2)
Produkttyp Capto MMC Media
Flödeshastighet 600 cm/Ho μr
Partikelstorlek 75μ m
Höjd (engelska) Säng 7,87 tum
Höjd (metrisk) Säng 20 cm
Jonisk kapacitet 0,07 till 0,09 mM H+/ml
Jonbytestyp Multimodal svag katjonbytare
Max. Tryck 300 kPa
Matris Högt tvärbunden agaros
pH-intervall 2 till 14
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Karboxylsyragrupp
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto MMC, 100 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol