Läs mer
Cytiva Capto™ Multimodalt (MMC) kromatografimedium
Produktkod. 10681521 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 ml
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10681521 25 ml Varje
10089269 100 ml 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10681521 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17531710
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Används för att lösa specifika reningsutmaningar vid både hög och låg jonstyrka
  • Består av stel, högflödes-agarosmatris och ny multimodal ligand
  • Används för att binda proteiner vid ledningsförmåga hos fodermaterial
  • Ligand innehåller karboxylsyragrupp och uppvisar egenskaperna hos svag katjonbytare
  • Hög dynamisk bindningskapacitet vid hög konduktivitet
  • Hög volym genomströmning minskar processtider
  • Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
  • Dynamisk bindningskapacitet vid 10 % genombrott mätt vid en uppehållstid av 2 min, 300 cm/h i en Tricorn(TM) 5/100 kolonn med 10 cm bäddhöjd i 50 mM natriumacetat, pH 4,75, 250 mM NaCl.
Garanti
Förvara vid 4° till 30 °C i 20 % etanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 25 ml
För användning med (applikation) För multimodal kromatografi
Anjonbytestyp Svag katjonbytare
Produkttyp Capto MMC Media
Partikelstorlek 75μ m
Matris Mycket tvärbunden agaros
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto MMC, 25 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.