Läs mer
Cytiva Capto Q, 25 ml
Produktkod. 10393490 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
10393490 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 10393490 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17531610
Driver proteomik framåt
Använd kampanjkoden 28003
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för att möta kraven från moderna storskaliga tillverkare. Cytiva Capto Q, 25ml är ett starkt anjonbyte BioProcess medium, för snabb, effektiv och kostnadseffektiv infångning och intermediär proteinrening av kvartära aminligander.
Capto Q är designad för infångning och mellanliggande rening av proteiner från stora fodervolymer. Den består av en stel, högflödes-agarosmatris modifierad med ytförlängare av dextran och en stark kvartär ammonium (Q) anjonbytare. Kombinationen av hög volymgenomströmning och hög dynamisk bindningskapacitet för Capto Q höjer produktiviteten i industriella nedströmsprocesser. Capto Q tål effektiv och rigorös CIP-procedur och den kemiska stabiliteten säkerställer lång medialivslängd.
  • Stark anjonbytare för högproduktiv infångning och mellanliggande rening när hög volymgenomströmning är avgörande
  • Hög dynamisk bindningskapacitet vid högt flöde höjer produktiviteten
  • Hög volym genomströmning minskar processtider
  • Kostnadseffektiv bearbetning med mindre enhetsverksamhet
  • Uppfyller industriella krav: försörjningstrygghet, tekniskt och regulatoriskt stöd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Capto Q, 25 ml
Matris Mycket tvärbunden agaros med dextran ytförlängare
För användning med (applikation) Designad för att möta kraven från moderna, storskaliga tillverkare Capto Q:s kortare bearbetningstider kan minska exponeringen av målproteinet.
Ligandtyp Kvartär amin
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Partikelstorlek 90μ m, d 50v är medianpartikelstorleken för den kumulativa volymfördelningen.
pH 2 till 12
Kvantitet 25 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto Q, 25 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.