Läs mer
Cytiva Capto™ Q kromatografimedia
Produktkod. 10324120 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
100 ml
Förpackningsstorlek:
100ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10324120 100 ml 100ml
1 options
Produktkod. 10324120 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17531602
 Begränsad artikel
I lager
Designad för infångning och mellanliggande rening av proteiner från stora fodervolymer. Cytiva CaptoTM Q Chromatography Media är ett starkt anjonbyte BioProcess medium, utformad för att möta kraven från moderna storskaliga tillverkare.
  • Styv, högflödes agarosmatris modifierad med dextran ytförlängare och stark kvartär ammonium (Q) anjonbytare
  • Kombination av hög volymgenomströmning och dynamisk bindningskapacitet vid högt flöde för ökad produktivitet
  • Processtiden reduceras på grund av kombinationen av hög kapacitet med hög flödeshastighet
  • Tål effektiv CIP-procedur och är kemiskt stabil
  • Finns i en rad olika bulkstorlekar och bekväma förpackade format för enkel uppskalning och processutveckling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 100 ml
Stabilitet 1 M ättiksyra, 1 M NaOH, 8 M urea, 6 M guanidinhydroklorid, 30 % isopropanol och 70 % etanol
För användning med (applikation) För effektiv infångning och intermediär proteinrening när hög volymgenomströmning är väsentlig
Förvaringskrav 4 °C till 30 °C
Produkttyp Capto Q Media
Flödeshastighet 700 cm/Ho μr
Partikelstorlek 90μ m
Höjd (engelska) Säng 7,87 tum
Höjd (metrisk) Säng 20 cm
Jonisk kapacitet 0,16 till 0,22 mM Cl-/ml
Jonbytestyp Stark anjonbytare
Max. Tryck 0,3 MPa
Matris Mycket tvärbunden agaros med Dextran ytförlängare
pH-intervall 2 till 14
Förvaringsbuffert 20% Etanol
Ligandtyp Kvartär amin
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto Q, 100 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P235-Förvaras svalt.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol