Läs mer
Cytiva Capto Q ImpRes, 25mL
Produktkod. 10272990 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Volym (metrisk):
25 mL
Förpackningsstorlek:
25ml
Produktkod. Volym (metrisk) unitSize
10272990 25 mL 25ml
1 options
Produktkod. 10272990 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17547010
Designad för att möta kraven från moderna, storskaliga tillverkare. Cytiva Capto Q ImpRes, 25ml är ett starkt anjonbyte BioProcess medium som möjliggör snabb, effektiv och kostnadseffektiv mellanliggande och polerande proteinrening.
Capto Q ImpRes är en BioProcess kromatografimedium utvecklat för hög genomströmning mellanrening och polering av ett brett utbud av biofarmaceutiska proteiner. Det är en del av en utökad högupplöst plattform baserad på Capto produktlinje med traditionella jongruppligander. Genom att kombinera agarosens högflödesegenskaper Capto media med liten partikelstorlek, Capto Q ImpRes levererar utmärkta tryckflödesegenskaper med imponerande upplösning och förbättrad produktivitet. Möjligheten att köra med högre flödeshastigheter och högre bäddhöjder ökar också flexibiliteten i processdesign.
  • Högupplöst rening och polering —baserad på det väletablerade Capto plattform
  • Flexibel processdesign —stort driftsfönster för flödeshastigheter och bäddhöjder
  • Reningar med hög —genomströmning lätt att optimera och skala upp
  • Högre tillverkningsproduktivitet möjliggör förbättrad processekonomi
  • Försörjningstrygghet och omfattande tekniskt och regulatoriskt stöd
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Capto Q ImpRes, 25 ml
Matris Högflytande agaros
För användning med (applikation) Bioprocesskromatografi
Ligandtyp Kvartär amin
Innehåll och lagring 4 °C till 30 °C i 20 % etanol
Bindande styrka >55 mg BSA,> 48 mgβ -laktoglobulin/ml kromatografimedium
Volym (metrisk) 25 mL
Partikelstorlek 36 till 44μ m (d 50V )
pH 2 till 12
Kvantitet 25 mL
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Capto Q ImpRes, 25 ml
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol
  • UNKNOWN ACUTE-16.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.